Merck
Z303070
Quickfit® Vakuumvorstöße mit mehreren Abgängen
Quickfit RA 12/2, sloping delivery adapter
Synonym(e):
RA12/2
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
female joint 19/26
male joint 19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 12/2
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Der Sammler schneidet bis zu 4 Fraktionen und ist auch unter Vakuum leicht drehbar, sofern ausreichend gefettet. Die Vorlagekolben (4 x Z30,261-9, 100mL) werden nicht mitgeliefert! Abnehmbarer Vakuumanschluss mit Schlaucholive. In gewinkelter und senkrecht-gerader Form lieferbar.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited