Z286621
Wilmad® 5 mm Mikrozell-Systeme
frequency 300 MHz, tube O.D. × L 5 mm × 7 in. , outer
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
Hersteller/Markenname
Wilmad 529/507-PP
Parameter
300 MHz frequency
Röhrchen AD × L
5 mm × 7 in. , outer
Allgemeine Beschreibung
Ausgezeichnet zur Vermessung von Spektren kleiner Probenmengen. Jede Einheit enthält:• Sphärische Kugel-Mikrozelle (18μL Volumen)• PTFE-Halter• Positionierstab• Äußeres NMR-Röhrchen, 5mm AD, 17.8cm LängeAndere Mikrozellen können mit PTFE-Halter ausgetauscht werden (s. Kompenentenliste unten). Der PTFE-Halter paßt eng in ein dünnwandiges Wilmad-5mm-NMR-Röhrchen in 506-PP oder besserer Qualität. Proben werden mit einer PTFE-Nadel (Stärke 30, 0.255mm) durch die Zellkapillare (0.85mm ID) eingebracht.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)