Merck
Z273279
Sigma-Aldrich
Liquinox® phosphatfreier Flüssigreiniger
pkg of Bulk packs
Synonym(e):
Liquinox® phosphatfreier Flüssigreiniger
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
Beschreibung
anionic detergent
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc.
Verpackung
pkg of Bulk packs
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Allgemeine Beschreibung
Konzentriertes, anionisches Reinigungsmittel für die manuelle und Ultraschall-Reinigung. Freies Spülen für zuverlässige Ergebnisse ohne störende Rückstände. Äußerst mild und vollständig löslich in hartem und weichem Wasser. Vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zugelassen. Verdünnung: 1:100. pH 8,5
Konzentriertes, anionisches Reinigungsmittel für die manuelle und Ultraschall-Reinigung. Freies Spülen für zuverlässige Ergebnisse ohne störende Rückstände. Äußerst mild und vollständig löslich in hartem und weichem Wasser. Vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zugelassen. Verdünnung: 1:100. pH 8,5
Rechtliche Hinweise
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)