Merck
Z270385
Stützring
ring diam. 2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Ringdurchm.
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Gußeisenring mit integr. Stativklemme zum Anklemmen an Standardstative. Passend für 1/2in. Durchmesser Stäbe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)