Z268518
Vacushield™
in-line filter designed to be placed in front of a vacuum pump, pkg of 3 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Gelman 4402
Allgemeine Beschreibung
Hydrophober Einwegfilter zum Einsatz in die Leitung vor Vakuumspritzen. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch wässrige Lösungen; Schlaucholive; autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Vacushield is a trademark of Pall Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)