Merck
Z267619
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Ge
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
13 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 4 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
Präzise geschnitten und poliert.