Merck
Z258709
Ace Vakuum-Sublimationapparatur
Complete apparatus, H × I.D. 200 mm × 60 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.76
Hersteller/Markenname
Ace Glass 802340
H × ID
200 mm × 60 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fettfreie abdichtender Flansch mit O-Ring. Komplette Einheit bestehend aus: Mantelgefäß, Einsatz, CAPFE O-Ring-Dichtung und Schnellverschlußklammer.