Merck
Z248010
Sigma-Aldrich
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer lock tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
Synonym(e):
Luer lock syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.2 mL
Verpackung
pkg of 100 ea individually wrapped
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniel de Melo Pereira et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 554565-554565 (2020-11-17)
Biomineralized collagen with intrafibrillar calcium phosphate mineral provides an excellent mimic of the composition and structure of the extracellular matrix of bone, from nano- to micro-scale. Scaffolds prepared from this material have the potential to become the next-generation of synthetic