Merck
Z247367
Coors Büchner-Trichter
capacity 1,060 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 142-150
Hersteller/Markenname
Coorstek 60246
Höhe
221 mm
Kapazität
1,060 mL
Plattendurchm.
151 mm
Durchmesser
135 mm, perforated
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)