Merck
Z222992
Sigma-Aldrich
Edelstahl-Trockenmittelschrank
size large
Synonym(e):
Desiccator Cabinet, Stainless Steel Cabinet
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Größe
large
B × L × H
41.9 cm × 58.4 cm × 57.2 cm
Kammer B × L × H
40 cm × 50.2 cm × 55.2 cm
Allgemeine Beschreibung
Mattiert; Außenmaße: 56x41x52cm (H x B x T); Dreifach-Balkenschloss; Tür und Rückwand aus 6mm dickem Glas.
Aus Edelstahl mit Glastür und -wänden und zwei Edelstahl-Einschüben. Einteilige Neopren-Dichtung und Scharnier über die ganze Türhöhe ergeben eine luft- und feuchtigkeitsdicht Abdichtung. Manuelles Druck/Vakuum-Ablaßventil und Edelstahl-Trockenmitteltablett.