Z220388
Aldrich® Schlenk-Adapter
four-way adapter for solid-transfer vessel, male Joints: ST/NS 14/20 (3), female joint: ST/NS 14/20
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male Joints: ST/NS14/20 (3)
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)