Merck
Z183687
Poly-net® Schutznetz
green, diam. 4-6 in., Close-mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Durchmesser
4-6 in.
Dicke
0.07-1.2 mm , approximate
Farbe
green
Allgemeine Beschreibung
PE-Netzüberzug wird über Glasgeräte gezogen, um Zerkratzen, Splittern oder Bruch zu verhindern. Netz fängt Glassplitter nach Behälterbruch. Leicht auf gewünschte Länge zu schneiden. Farbkodiert zur Identifikation der Größe. Anwendungen siehe unten.
Anwendung
Flaschen, Säulen und Kolben
Rechtliche Hinweise
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG