Merck
Z181722
Supelco
Bodentropfadapter für große Säulen
1/4-28 UNF 2B internal thread and flow-regulator valve, for use with tubing connectors, Nylon
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
Materialien
Nylon
Hersteller/Markenname
Ace Glass 583816
Methode(n)
LPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
Flacher Konus am oberen Ende minimiert eine Vermischung unter der PE-Trägerplatte (enthalten) für die Packung. Alle Adapter besitzen ein ACE-Gewinde, Nr.50, und einen FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)