Merck
Z178233
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 3,845 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14699-0000
Länge
139.7 mm
Kapazität
3,845 mL
Durchmesser
266.7 mm
Schaft AD
34.9 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)