Merck
Z168963
Supelco
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 150 mm
Synonym(e):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Verpackung
pack of 1 ea
Tiefe
45 mm
ID
136 mm
AD
150 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen