Merck
Z147370
Supelco
Flash-Chromatographiebaugruppe mit Gewindeverbindungen
capacity 400 mL, Standard column, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
400 mL
Säule AD × L
38 mm × 560 mm
Allgemeine Beschreibung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Anwendung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial