Merck
Z118516
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polypropylen-Pulvertrichter
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14682-0000
Schaft L
38 mm
Schaft AD
152 mm
Oberteil ID
142 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit 60° Winkel. Der gerade Auslauf verhindert das Verklumpen von Pulver. Dampfsterilisierbar bei 121°C.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP