Merck
Z107328
Sigma-Aldrich
Aldrich® Rundkolben mit Hahn am Septum-Einlass
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type PTFE stopcock
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC