Merck
Z102423
Doppelspitzen-Nadel
gauge 18, L 24 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
24 in.
Manometer
18
Allgemeine Beschreibung
V2A Edelstahl, ein Ende coring, eines noncoring.