WHA800282
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
diam. 19 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate
Synonym(e):
Z747092, nuclepore membrane, polycarbonate membrane
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 800282
Whatman Article No. 28421041 (US reference)
Durchmesser
19 mm
Porengröße
0.4 μm
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)