Merck
WHA1851101
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 101.6 mm diam
Synonym(e):
Z741078, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® QM-A-Quarzfaserfilter, Circles, diam. 101.6 mm
Materialien
circles
quartz membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 1851-101
Whatman Article No. 28418549 (US reference)
Durchmesser
101.6 mm
Porengröße
2.2 μm
Eignung
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filter aus hochreiner Quarz (SiO2)-Mikrofaser werden für die Luftprobennahme in sauren Gasen, Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet, insbesondere bei hohen Temperaturen von bis zu 500 °C und für Tests auf Partikelklasse PM-10. Aufgrund des geringen Gehalts von alkalischen Erdmetallen werden ′Artefaktprodukte′ von Sulfaten und Nitraten (von SO2 und NO2) praktisch eliminiert. QM-A, gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
  • Qualität: QM-A
  • Produktbezeichnung Quarz
  • Partikelrückhaltevermögen in Flüssigkeit (μm): 2,2
  • Luftstromrate (s/100 ml/in²): 6,4
  • Typische Dicke (μm): 450
  • Basisgewicht (g/m²): 85
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva