Merck
WHA1444150
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 44
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z241202, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1444-150
Whatman Article No. 28418067 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
995 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
150 mm
Dicke
180 μm
Asche
≤0.007%
Porengröße
3 μm (Particle retention)
Grundgewicht
80 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der dünnste und leichteste aschefreie Filter von Whatman
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Accurate ash free dry mass measurements
  • Fine nominal particle retention rating of 3 µm
  • filtration speed (Herzberg 995 s)
  • Typical thickness of 180 µm
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva