WHA111105
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740047, nuclepore
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
Materialien
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 111105
Whatman Article No. 28417637 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.1 μm
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)