Merck
WHA10463801
Whatman® Roby Automatikfilter 25 mm
Glass fiber pre-filter GF92, pore size 1 μm
Synonym(e):
Z751626
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
circles
glass fiber membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 200
Hersteller/Markenname
Whatman 10463801
Whatman Article No. 28415875 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
1 μm
Allgemeine Beschreibung
Roby 25 Spritzenvorsatzfilter für Robotersysteme wurden speziell für automatisjche Probenfiltrationssysteme entwickelt. Whatman bietet Roby-Spritzen mit verschiedenen Membranen an. Für schwer zu filternde Proben sind auch Roby Spritzenvorsatzfilter mit Membranen und integriertem Vorfilter aus Glasfaser erhältlich.
Das Filtergehäuse ist aus mechanisch stabilem Polypropylen hergestellt. Die Außengeometrie des Filtergehäuses sorgt für den einfachen, reibungslosen Filtertransport vom Drehtischlager zum Filtrationsort und einen einfachen Filterwechsel.
Merkmale
Optimiiert für Sotax, Caliper, Zymark® und Varian® Tabletten-Testgeräte
Mechanisch stabiles Polypropylen
Vorteile
Leichter Filterwechsel
Einfacher, reibungsloser Filtertransport
Anwendungen
Feine Filtration von Proben im automatischen Tablettenauflösungstest
Mit dem Roby 25 Filtervalidierungs-Kit entwickeltes Verfahren
Eignung
Suitable with automated sample filtration systems.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Zymark is a registered trademark of Sotax Corporation