Merck
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
(nicotiana tabacum)
Qualität
FG
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Brechungsindex
n20/D 1.508
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
tobacco
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)