Merck
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Macadamia integrifolia
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Ursprung
Kenya origin
Brechungsindex
n20/D 1.468
Dichte
0.840 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
tree nuts
Organoleptisch
nutty
Rechtliche Hinweise
Certified organic by MOSA
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)