Wichtige Dokumente
W526509
Kumarin
≥98%
Synonym(e):
1,2-Benzopyron, 1-Benzopyran-2-on, 2H-Chromen-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 47 °C)
Assay
≥98%
Ursprung
China origin
bp
298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; sweet
SMILES String
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChIKey
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
323.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
162 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?