Merck
W519200
Sigma-Aldrich
Isophytol
>95%
Synonym(e):
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.53
Beilstein:
1783243
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.168
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
>95%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
chocolate
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChIKey
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
343.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)