Merck
W514802
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl propionate
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2CH2OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
lavender
SMILES String
CCC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChIKey
FKTSMIXZGPUSJB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)