Wichtige Dokumente
W513806
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H7CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?