Merck
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenon
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
781213
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
bp
286-288 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-54 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
woody; floral; sweet
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)