Merck
W508772
Sigma-Aldrich
Bis(methylthio)methan
≥99%
Synonym(e):
Dimethylthiomethan, Formaldehyd-Dimethylmercaptal
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.23
Beilstein:
1731143
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
12.118
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)