Merck
W501107
Sigma-Aldrich
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.624
Qualität
Kosher
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)\C(C)=C\C
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup