W424701
Tripropylamin
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
2.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
5.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93.5 °C (lit.)
Dichte
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
fishy
SMILES String
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter