Merck
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec.-Butylamin
99%
Synonym(e):
(±)-2-Amino-butan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
FEMA-Nummer:
4240
Beilstein:
1361345
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
11.005
Biologische Quelle
synthetic
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−72 °C (lit.)
Dichte
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
fishy
SMILES String
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)