Merck
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
FEMA-Nummer:
4149
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.769
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
grape; grapefruit; fruity
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
InChIKey
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2