Wichtige Dokumente
W389201
Phenylbrenztraubensäure
98%
Synonym(e):
2-Oxo-3-phenylpropansäure, 2-Oxo-3-phenylpropionsäure
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
158-160 °C
SMILES String
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChIKey
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)