W382604
1,4-Dithian-2,5-diol
mixture of isomers, ≥97%, FG
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-1,4-dithian, Mercaptoacetaldehyd Dimer
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
bread; meaty; sulfurous; tomato
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1CSC(O)CS1
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
InChIKey
YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves