Merck
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
FEMA-Nummer:
3690
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10681
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.545
Organoleptisch:
green; leafy; melon; fruity; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)