W361518
Thiazol
≥99%
Synonym(e):
1,3-thiazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
nutty
SMILES String
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChIKey
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup