Merck
W347108
Sigma-Aldrich
(−)-Ambrox
≥99%
Synonym(e):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]Tridecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.39
FEMA-Nummer:
3471
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
woody; pine
SMILES String
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
InChIKey
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be