Merck
W341304
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
≥97%
Synonym(e):
2-Methyl-valeraldehyd
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
FEMA-Nummer:
3413
Beilstein:
1739423
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
706
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.069
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
3.45 (vs air)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
390 °F
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
ethereal; earthy; fruity
SMILES String
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)