Merck
W341207
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-buttersäure-methylester
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.22
Flavis-Nummer:
12.06
Assay
≥97%
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sulfurous, cabbage, fruity, pineapple