Wichtige Dokumente
W329810
3-Mercapto-2-butanon -Lösung
10 wt. % in triacetin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2SHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.17
FEMA-Nummer:
3298
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.047
Biologische Quelle
synthetic
Konzentration
10 wt. % in triacetin
Brechungsindex
n20/D 1.4352
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
coffee
SMILES String
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChIKey
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?