Wichtige Dokumente
W315230
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
Synonym(e):
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
97%
Brechungsindex
n/D 1.476
Dichte
1.066 at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
InChIKey
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?