Wichtige Dokumente
W307505
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
3075
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
304
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.429
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
green; lily; fruity; animal; floral
SMILES String
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChIKey
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?