Merck
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.34
FEMA-Nummer:
3049
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
278
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.052
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]20/D −9.0°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; balsamic
SMILES String
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChIKey
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)