Merck
W300306
Sigma-Aldrich
Salbeiöl
Spanish, FCC, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3003
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Salvia officinalis L.
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Optische Aktivität
[α]20/D +9.0°, neat
Ursprung
Spain origin
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 - 129.2 °F
Flammpunkt (°C)
47 - 54 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)