Merck
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
FCC, ≥95%
Synonym(e):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
FEMA-Nummer:
2962
Beilstein:
1906573
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2033
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.067
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]22/D −7 to 0°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on