Merck
W287318
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethyl isobutyrate
≥97%, FCC
Synonym(e):
Ethylene glycol monophenylether isobutyrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
FEMA-Nummer:
2873
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2089
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.487
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
honey; rose
SMILES String
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
137.16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)